Przejdź do zawartości
8.40013
Kwas 5-hydroksyizoftalowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas 5-hydroksy-1,3-benzenodikarboksylowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
EC Index Number:
210-565-7
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
298-301 °C
solubility
0.6 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)