Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł 174,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.59
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-772-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
174,75 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250 °C/1.3 hPa
mp
82-87 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 87 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 87 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?