Przejdź do
8.22046
Docosane
for synthesis
Synonim(y):
Docosane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)20CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.60
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-121-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Produkt 8.22046 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
bp
369 °C/1013 hPa
mp
44 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
0.794 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)