Przejdź do zawartości
8.22028
1,8-dihydroksyantrachinon
for synthesis
Synonim(y):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
EC Index Number:
204-173-5
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
190-193 °C
transition temp
flash point >200 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,8-dihydroksyantrachinon
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)