Przejdź do
8.21987
Chloroetan
for synthesis
Synonim(y):
Chloroethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.51
UNSPSC Code:
12142100
EC Index Number:
200-830-5
MDL number:
Form:
gas
Produkt 8.21987 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1342 hPa ( 20 °C)
form
gas
autoignition temp.
510 °C
expl. lim.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp
-142 °C
transition temp
flash point -43 °C
solubility
5.8 g/L (slow decomposition)
density
0.92 g/cm3 at 6 °C
SMILES string
ClCC
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chloroetan do syntezy. CAS 75-00-3, masa molowa 64,51 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroetan
signalword
Danger
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_c
-50.0 °C - closed cup
flash_point_f
-58.0 °F - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)