Merck
8.21935
Jodek 1-etylochinaldinium
for synthesis
Synonim(y):
Jodek N-etylo-2-metylochinoliny
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.15
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
210-120-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
solubility
250 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c