Przejdź do
8.21862
Epoksycykloheksan
for synthesis
Synonim(y):
7-Oksabicyklo[4.1.0]heptan, tlenek cykloheksenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-007-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
1060 mg/kg LD50, oral (Rat), 612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-6.5 % (v/v)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
transition temp
flash point 24 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enancjoselektywne wykrywanie w badaniach przesiewowych katalizatorów: W badaniu omówiono zastosowanie epoksycykloheksanu w opracowywaniu enancjoselektywnych metod wykrywania, demonstrując jego zastosowanie w fazie fluorowej do wysokowydajnych badań przesiewowych katalizatorów, kluczowych dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego (Wu et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)