Przejdź do
8.21249
9-Metyloantracen
for synthesis
Synonim(y):
9-Methylanthracene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
212-299-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
bp
196-197 °C/16 hPa
mp
76-79 °C
solubility
0.0003 mg/L
density
1.06 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChI key
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Metyloantracen
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)