Merck
8.21089
n-Tetracosane
for synthesis
Synonim(y):
n-Tetracosane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)22CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.65
EC Index Number:
211-474-5
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (GC)
bp
391 °C
mp
49-51 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)