Przejdź do
8.21036
Piperyna
for synthesis
Synonim(y):
1-Piperoilopiperydyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
331,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-348-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
331,50 zł
Cena katalogowa442,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
solubility
0.04 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89760750471543200
Piperine phyproof® Reference Substance
PHL89760
Piperine
Piperine analytical standard
Supelco
75047
Piperine
Piperine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1543200
Piperine
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
0.04 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
mp
127-130 °C
mp
131-135 °C (lit.)
mp
131-135 °C (lit.)
mp
131-135 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperyna
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c