Przejdź do
8.20973
Fenzyna
for synthesis
Synonim(y):
Phenazine, Dibenzopyrazine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Quality Segment
form
crystals
mp
172-176 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChI key
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P08000007692155.09892
Phenazone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0800000
Phenazone
description
for synthesis
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
172-176 °C (External MSDS)
mp
109-111 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
-
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenzyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)