Przejdź do
8.20880
4′-Nitroacetanilid
for synthesis
Synonim(y):
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-169-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
212-215 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Nitroacetanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)