Merck
8.20832
1-metylopirol
for synthesis
Synonim(y):
N-metylopirol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-513-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat), >400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.5 % (v/v)
pH
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
bp
111-113 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 16 °C
solubility
13 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(cccc1)C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Systematyczna ocena reaktywności katalitycznej sfrustrowanych par Lewisa w aktywacji wiązania CH: W artykule zbadano katalizowaną przez FLP aktywację wiązania CH 1-metylopirolu, oceniając jej wydajność katalityczną (Y Guo, et al., 2023).
  • Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.914
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C