Kluczowe dokumenty
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
Synonim(y):
Lithium hydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
7.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352306
Numer indeksu EC:
231-484-3
Formularz
powder
siła działania
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
pH
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
mp
688 °C
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
290‑430 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
Klucz InChI
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1