Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
EC Index Number:
201-470-1
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
525 °C
bp
243-245 °C
mp
37-40 °C
transition temp
flash point 113 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
InChI key
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Indanone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.0 °F - closed cup
flash_point_c
111.67 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?