Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 99,40 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-425-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
99,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
3.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
transition temp
flash point 41 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksanian metylu
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
99.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?