Przejdź do
8.20526
mezo-1,2-difenylo-1,2-etanodiol
for synthesis
Synonim(y):
mezo-hydrobenzoina, glikol mezo-1,2-difenyloetylenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-758-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
mp
139 °C
solubility
slightly soluble 2.5 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
InChI key
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
301426797219256269
description
for synthesis
description
-
description
-
description
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
99%
assay
99%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
slightly soluble 2.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
139 °C
mp
-
mp
225 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)