Przejdź do
8.20418
2,3-dibromopropionian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu 2,3-dibromopropionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.92
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
222-941-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
transition temp
flash point 91 °C
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)