Merck
8.20386
Dibutyltin diacetate
for synthesis
Synonim(y):
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.03
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-928-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.7 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
>200 °C
potency
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat), 2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
142-145 °C/13 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 143 °C
solubility
0.006 g/L
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
InChI key
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin diacetate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
target_organs
thymus gland
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1067-33-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)