Przejdź do
8.20314
1-chloro-2-metylopropan
for synthesis
Synonim(y):
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
129,75 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-157-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
129,75 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
161 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
395 °C
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-131 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-chloro-2-metylopropan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-2.9 °F - closed cup
flash_point_c
-19.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)