Przejdź do
8.20272
Chloroforman 4-nitrofenylu
for synthesis
Synonim(y):
4-Nitrophenyl chloroformate, 4-Nitrophenyl chlorocarbonate, Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOOC6H4-4-(NO2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
EC Index Number:
231-706-9
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
159-162 °C/25 hPa
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
dilution
(for synthesis)
bp
159-162 °C/25 hPa
mp
78-81 °C
transition temp
flash point >110 °C
application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChI key
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroforman 4-nitrofenylu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_c
> 110 °C
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>230.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)