Przejdź do
8.20196
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
Synonim(y):
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.97
EC Index Number:
202-499-2
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
18 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
bp
144-146 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 64 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-32-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)