Przejdź do
8.20128
Sacharyna
for synthesis
Synonim(y):
Saccharin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-321-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
228-230 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)NC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ko-kryształy gabapentyny i sacharyny o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych i wchłanianiu in vivo w postaci oro-dyspergowalnych tabletek..: W niniejszym badaniu przedstawiono formułę ko-kryształów gabapentyny i sacharyny, wykazujących lepszą rozpuszczalność i wchłanianie, korzystne dla zastosowań farmaceutycznych (Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521).
  • Poprawa rozpuszczalności, rozpuszczania i biodostępności ibrutynibu poprzez przygotowanie go w stanie koamorficznym z sacharyną: Badania koncentrują się na zwiększeniu biodostępności ibrutynibu poprzez koamorficzne przygotowanie z sacharyną, co ma istotne znaczenie w leczeniu raka (Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 226 °C
Melting range (upper value): ≤ 230 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1341S0040000240931
Saccharin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0040000
Saccharin
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
228-230 °C
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sacharyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c