, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 146,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-900-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCO
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorek 2-hydroksyetyloamoniowy znany również jako chlorek etanoloamoniowy stosowany w syntezie estrów i eterów poprzez reakcje substytucji nukleofilowej. Może być stosowany do funkcjonalizacji różnych polimerów.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c