Merck
8.20030
Monohydrat etylenodiaminy
for synthesis
Synonim(y):
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-468-6
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
866 mg/kg LD50, oral (Rat), 560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
mp
8-10 °C
transition temp
flash point 42 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
InChI key
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
42 °C
flash_point_f
107.6 °F
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6780-13-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)