Pozwól nam pomócsignalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup