Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł 1807,50 zł |
22 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128 830,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129 620,00 zł 97 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-712-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
potency
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3-16.10 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
95 °C/1013 hPa
mp
-82 °C
transition temp
flash point 12 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?