Przejdź do
8.18821
Etoksytrimetylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Trimetylotoksysilan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.25
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
217-370-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
533 hPa ( 56 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
expl. lim.
1.5-16.5 % (v/v)
bp
75-76 °C/1013 mbar
transition temp
flash point -18 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254371253006218170
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
75-76 °C/1013 mbar
bp
75-76 °C (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
bp
53 °C (lit.)
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.709 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoksytrimetylosilan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-3.1 °F - closed cup
flash_point_c
-19.5 °C - closed cup