Przejdź do
8.18819
Trietoksymetylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Metylotrietoksysilan, MTES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.30
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
217-983-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
13.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
142 °C/1013 hPa
mp
<-40 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietoksymetylosilan
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)