Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 920,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(SH)CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-433-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
7.4 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
pH
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
63-68 °C/0.27 hPa
transition temp
flash point >112 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC(CS)CO
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Antibacterial and antifouling properties of lipophilic bismuth compounds: This study discusses the synyhesis of bismuth-2, 3-dimercapto-1-propanol (BAL) in an antibacterial context, highlighting its potential uses in inhibiting biofouling (Badireddy & Chellam, 2014).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimercapto-1-propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup