Przejdź do zawartości
8.18688
Dibutyl maleate
Synonim(y):
Maleic acid dibutyl ester
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)