Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł 279,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
237-458-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
279,00 zł
Cena katalogowa372,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
162 °C/25 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description ≥99% | description 99% | description ≥99% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.20 g/cm3 at 20 °C | density 1.205 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.238 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| mp 17 °C | mp - | mp 57-60 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| bp 162 °C/25 hPa | bp 162 °C/19 mmHg (lit.) | bp 163 °C/23 mmHg (lit.) | bp 280 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?