Przejdź do zawartości
8.18671
Kwas 2-metoksyfenylooctowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Methoxyphenylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-231-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
mp
120-123 °C
transition temp
flash point 117 °C (External MSDS)
solubility
9.2 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(cccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2-metoksyfenylooctowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
242.6 °F - (External MSDS)
flash_point_c
117 °C - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)