Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-680-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.065 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
bp
295 °C/1001 hPa
mp
18 °C
transition temp
flash point 112 °C
density
0.867 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mirystynian metylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?