Przejdź do
8.18557
(Chlorometylo)trimetylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Trimetylosililochlorometan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.67
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-058-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
transition temp
flash point 3 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](CCl)(C)(C)C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorometylo)trimetylosilan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)