Przejdź do
8.18383
Siarczan amantadyny
for synthesis
Synonim(y):
Amantadine sulfate, 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34N2 · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.50 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
250-604-5
NACRES:
NA.22
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
299-301 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]C54CC6CC(C5)CC(C4)C6.[N+H3]C21CC3CC(C2)CC(C1)C3
InChI
1S/2C10H17N.H2O4S/c2*11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;1-5(2,3)4/h2*7-9H,1-6,11H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
MYWTWSQFJLXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Identity (IR):
passes test
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Chloride: ≤ 0.04 %
Identity (IR):
passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c