Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
498 °C (decomposes)
solubility
620 g/L
density
3.39 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Application
- Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Analysis Note
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?