Przejdź do
8.17081
Sodium caprylate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Synonim(y):
Sodium octanoate, Sodium Caprylate, Octanoic Acid Sodium Salt, Caprylic acid sodium salt, Octanoic acid sodium salt, Sodium caprylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 660,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 660,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 280,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 750,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
34 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.19
EC Index Number:
217-850-5
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3597723
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ChP, NF, Ph. Eur.
description
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
impurities
endotoxins, low
pH
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>225 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
General description
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium caprylate is widely used in purification of plasma derived therapeutics.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium caprylate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The substance 8.17081 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06357RES0114M-A7RES0197M-A7
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
ChP, Ph. Eur., NF
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
description
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium caprylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..