Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
85 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
524 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
82 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 10 °C
density
0.875 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F
flash_point_c
10 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?