Merck
8.14691
2,5-dimetylorezorcynol
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dimethylresorcinol, β-Orcinol, Dihydroxycylene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-688-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
277-280 °C
mp
161-164 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)C)O)C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-dimetylorezorcynol to związek organiczny należący do klasy dihydroksybenzenów, powszechnie wykorzystywany jako budulec w syntezie organicznej. Obecność grup hydroksylowych zwiększa jego nukleofilowość, umożliwiając mu udział w kluczowych reakcjach, takich jak kondensacja, substytucja i cyklizacja. Wykazuje regioselektywność dzięki elektronodonorowym grupom hydroksylowym i metylowym, które kierują reakcjami w określonych pozycjach pierścienia benzenowego.
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-dimetylorezorcynol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c