Przejdź do
8.14667
(2-bromoetylo) eter etylowy
for synthesis
Synonim(y):
(2-Bromoethyl) ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.02
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
209-763-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
bp
125-127 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 21 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCOCC
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)