Merck
8.14473
(S)-(-)-2-(N-benzyloprolilo)aminobenzofenon
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
97-99 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H]2([C@@H](CCC2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
InChI key
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c