Przejdź do
8.14368
Sodium bromate
for synthesis
Synonim(y):
Sodium bromate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
7.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-160-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bromate
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)