Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł 331,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
418-900-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (GC)
331,50 zł
Cena katalogowa442,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
autoignition temp.
280 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 79 °C
solubility
43.6 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup