Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.22
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
214-685-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
2990 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
225 °C
potency
11808 mg/kg LD50, oral (Rat), >9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ulepszona adsorpcja-kataliza do usuwania siarki: Opisuje zastosowanie trimetoksymetylosilanu do poprawy właściwości adsorpcyjnych i katalitycznych w przetwarzaniu paliw (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
- Przygotowanie organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych: Omówiono hybrydyzację materiałów przy użyciu klastrów fosfonianu tytanu w połączeniu z silanami w celu poprawy właściwości materiału (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
- Opracowanie czujnika polimerowego z nadrukiem molekularnym: Wykorzystanie trimetoksymetylosilanu w tworzeniu czujnika polimerowego do wykrywania określonych substancji, podkreślając jego zastosowanie w technologiach wykrywania (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
- Właściwości zapobiegające pozostawianiu odcisków palców na szklanych powierzchniach: Bada zastosowanie trimetoksymetylosilanu w tworzeniu niefluorowanych powłok organosiloksanowych o właściwościach zapobiegających pozostawianiu odcisków palców (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimetoksymetylosilan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?