Przejdź do zawartości
8.14032
Amid kwasu 4-pirydynokarboksylowego
for synthesis
Synonim(y):
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(H2NCO)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
EC Index Number:
215-926-2
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals
mp
155-157 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)