Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
152,00 zł
vapor pressure
44 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
potency
108 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
95-97 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
solubility
11.7 g/L
density
2.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChI key
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ultraviolet Dosimetry: Dibromomethane facilitated the development of photochromic perovskite nanocrystals, enhancing their application in ultraviolet radiation monitoring and dosimetry, critical for environmental and health safety measures (Chen et al., 2024).
- Energy Storage Solutions: It was utilized as both solvent and electrophilic cross-linker in the synthesis of highly porous hyper-cross-linked polymers, which are effective in methane storage under high pressures, showcasing its role in advancing material sciences for energy applications (Yang et al., 2024).
- Halogenated Compound Sensing: Dibromomethane was instrumental in the creation of photoluminescent copper(I) iodide alkylpyridine thin films, used as sensors for volatile halogenated compounds, thus enhancing detection capabilities in chemical safety and environmental monitoring (Jamshidi et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.485 - 2.500
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibromomethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Ozone 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-95-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?