Merck
8.08625
Kwas 2,2′-trójjodioctowy
for synthesis
Synonim(y):
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-663-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
autoignition temp.
350 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
400 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2,2′-trójjodioctowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials