Przejdź do
8.08468
1-Undekanol
for synthesis
Synonim(y):
Alkohol undecylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.31
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-970-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
liquid
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
20.03 cSt(20 °C)
mp
16 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Undekanol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)