Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
EC Index Number:
213-705-5
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
217-219 °C
mp
43-46 °C
transition temp
flash point >100 °C
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
InChI key
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup